Få mere at vide
2-imidazolidinon hemihydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Imidazolidinon hemihydrat bruges som et rensemiddel for formaldehyd. Det bruges til at fjerne formaldehyd fra læder, gummi og tekstilbelægning. Det bruges også som et råmateriale til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser som azlocillinnatrium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Imidazolidinon hemihydrat bruges som et rensemiddel for formaldehyd. Det bruges til at fjerne formaldehyd fra læder, gummi og tekstilbelægning. Det bruges også som et råmateriale til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser som azlocillinnatrium.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Imidazolidinone hemihydrate |
| Smeltepunkt | 55°C |
| Mængde | 1000 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 95.10 (86.09 Anhydrous) |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Imidazolidinone hemihydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Imidazolidinone