Få mere at vide
2-Imidazolidinon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324245
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30324245 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30324245 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV14284000AL100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Imidazolidinon
CAS 120-93-4
Analyt- eller komponentnavne 2-Imidazolidinon
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C3 H6 N2 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMIL O=C1NCCN1
IUPAC navn imidazolidin-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Mængde 5 ml
Formel vægt 86,048 g/mol