Få mere at vide
2-Imidazolidinethion, TRC
Artikelnummer. 18001710
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
18001710 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI3503001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene thiourea
CAS 96-45-7
Molekylær formel C3 H6 N2 S
Mængde 1 g
Synonym ETU, 2-Imidazolidinethione
InChI formel InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMIL S=C1NCCN1
IUPAC navn Imidazolidin-2-thione
Molekylvægt (g/mol) 102.16
Formel vægt 102.0252