Få mere at vide
2-Imidazolidinethione, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 96-45-7 |
| Smeltepunkt | 199°C |
| Tæthed | 1.4 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 240°C/1010 hPa |
| MDL nummer | MFCD00005276 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 2-Imidazolidinethione, N,N′-Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.16 |
| Grad | Research |