Få mere at vide
2-Imidazolidinethion, 98%
Artikelnummer. 10745381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745381 1 kg Plastflaske 1kg
10172870 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10745381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122030010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-45-7 | C3H6N2S | 102,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-45-7
Molekylær formel C3H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 102.16
MDL nummer MFCD00005276
InChI nøgle PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-imidazolidinethione, ethylenethiourea, ethylene thiourea, 2-mercaptoimidazoline, imidazolidinethione, n,n'-ethylenethiourea, mercazin i, warecure c, rhenogran etu, mercaptoimidazoline
PubChem CID 2723650
ChEBI CHEBI:34750
IUPAC navn imidazolidin-2-thion
SMIL S=C1NCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Imidazolidinethione
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 197,0 °C til 201,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 252 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 24, 4
Merck Index 15, 3858
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 19 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 440 g/L vand (90 °C), moderat opløseligt i methanol, ethanol, ethylen, glykol og pyridin, uopløseligt i acetone, ether, kloroform, benzen og ligroin
Formel vægt 102.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Imidazolidinethione
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.