Få mere at vide
2-Imidazolidinethione-4,5-d4, TRC
Artikelnummer. 30398265
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30398265 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30398265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI36700210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Imidazolidinethione-4,5-d4
CAS 352431-28-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C3 2H4 H2 N2 S
Mængde 10 mg
Synonym 2-Imidazolidinethione-4,4,5,5-d4 (9CI), Ethylene thiourea D4
InChI formel InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
SMIL [2H]C1([2H])NC(=S)NC1([2H])[2H]
IUPAC navn 4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidine-2-thione
Molekylvægt (g/mol) 106.18
Formel vægt 106.0503
Procent renhed >95