Få mere at vide
2-Hydroxythiophenol, TRC
Artikelnummer. 30399009
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30399009 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30399009 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH57993050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxythiophenol
CAS 1121-24-0
Molekylær formel C6H6OS
Mængde 50 mg
Synonym 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol, 2-Sulfanylphenol, o-Hydroxybenzenethiol, o-Hydroxythiophenol, o-Mercaptophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
SMIL Oc1ccccc1S
IUPAC navn 2-sulfanylphenol
Molekylvægt (g/mol) 126.17
Formel vægt 126.0139