Få mere at vide
2-Hydroxythiophenol, TRC
Artikelnummer. 30398785
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398785 500 mg
30393400 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30398785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH579930500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxythiophenol
CAS 1121-24-0
Molekylær formel C6H6OS
Mængde 500 mg
Synonym 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol, 2-Sulfanylphenol, o-Hydroxybenzenethiol, o-Hydroxythiophenol, o-Mercaptophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6OS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
SMIL Oc1ccccc1S
IUPAC navn 2-sulfanylphenol
Molekylvægt (g/mol) 126.17
Formel vægt 126.0139