Få mere at vide
2-Hydroxythiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363206
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363206 5 g 5g
11353206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12519.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1121-24-0 | Molekylformel: C6H6OS | Molekylvægt: 126,173 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-24-0
Molekylær formel C6H6OS
Molekylvægt (g/mol) 126.173
MDL nummer MFCD00040447
InChI nøgle VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
PubChem CID 70718
IUPAC navn 2-sulfanylphenol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxythiophenol
Smeltepunkt 19 °C
Tæthed 1.22
Kogepunkt 217 °C
Flammepunkt 97 °C (206 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.614
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1280884
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 126.18
Procent renhed 97%