Få mere at vide
2-Hydroxytetrahydrofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxytetrahydrofuran |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c5-4-2-1-3-6-4/h4-5H,1-3H2 |
| Formel vægt | 88.0524 |