Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 2-Hydroxysaclofen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18035922
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18035922 10 mg
18075442 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18035922 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0245/10
Selective GABAB antagonist; more potent than Saclofen (Cat. No. 0246)
Selective antagonist at GABAB receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117354-64-0
Molekylær formel C9H12ClNO4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxysaclofen
Mængde 10 mg
Formel vægt 265.71
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 265.708