Få mere at vide
R&D Systems™ 2-Hydroxysaclofen
Beskrivelse
Selective antagonist at GABAB receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxysaclofen |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 265.71 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.708 |