Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyquinoxaline |
| Smeltepunkt | 271,0 °C til 272,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i varm methanol |
| Formel vægt | 146.15 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Hydroxyquinoxaline
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.