Få mere at vide
2-Hydroxyquinoline, 98%
Artikelnummer. 10591124 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10591124 1 g Glasflaske 1g
10463361 10 g Glass bottle 10g
10187750 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10591124 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418810010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59-31-4 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-31-4
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00006743
InChI nøgle LISFMEBWQUVKPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyquinoline, 2-quinolinol, quinolin-2-ol, carbostyril, 2 1h-quinolinone, 2-quinolone, quinolin-2 1h-one, quinolinol, quinolinone, alpha-quinolone
PubChem CID 6038
ChEBI CHEBI:18289
IUPAC navn 1H-quinolin-2-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyquinoline
Navn note 98%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 197.0°C to 200.0°C
Farve Brun-lilla eller lilla til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 1826
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyquinoline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.