Få mere at vide
2-Hydroxypyrimidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxypyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 38353-09-2 |
| Molekylær formel | C4H4N2O .HCl |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2(1H)-Pyrimidinone, 1,2-Dihydropyrimidin-2-one Hydrochloride, 1H-Pyrimidin-2-one Hydrochloride, 2(1H)-Pyrimidone, 2-Hydroxypyrimidine, 2-Oxopyrimidine Hydrochloride, 2-Pyrimidinol Hydrochloride, 2-Pyrimidinone Hydrochloride, 2-Pyrimidone Hydrochloride, NSC 618280 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O.ClH/c7-4-5-2-1-3-6-4;/h1-3H,(H,5,6,7);1H |
| SMIL | O=C1N=CC=CN1.Cl |
| IUPAC navn | pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.55 |
| Formel vægt | 132.49 |