Få mere at vide
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 11444754
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444754 500 g 500g
11424754 25 g 25g
11434754 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444754 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13732.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 38353-09-2 | C4H5ClN2O | 132.547 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38353-09-2
Molekylær formel C4H5ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 132.547
MDL nummer MFCD00012781
InChI nøgle IAJINJSFYTZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxypyrimidine hydrochloride, pyrimidin-2-ol hydrochloride, 2 1h-pyrimidinone, monohydrochloride, 2-hydroxypyrimidine hcl, 2-pyrimidinone hydrochloride, pyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 2-hydroxypyrimidinehydrochloride, pyrimidin-2-one monohydrochloride, 1,2-dihydropyrimidin-2-one hydrochloride, pyrimidin-2-one hydrochloride
PubChem CID 122774
IUPAC navn 1H-pyrimidin-2-one;hydrochloride
SMIL C1=CNC(=O)N=C1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
Smeltepunkt ∼210°C (decomposition)
Mængde 500 g
Beilstein 3560963
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 132.55
Procent renhed ≥98%