Få mere at vide
2-Hydroxypyrimidin-5-boronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15427645
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427645 250 mg 250mg
11431600 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26976.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1073354-84-3 | C10H15BN2O3 | 222,051 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073354-84-3
Molekylær formel C10H15BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 222.051
MDL nummer MFCD09037497
InChI nøgle JRCSRFGCQSLWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 2-hydroxypyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinol, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2 1h-one
PubChem CID 44755196
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrimidin-2-on
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CNC(=O)N=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 201 °C til 204 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 222.05
Procent renhed 95%