Få mere at vide
2-Hydroxypyridine, TRC
Artikelnummer. 30402154
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402154 25 g
30394234 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30402154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95317025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 72762-00-6
Molekylær formel C5 H5 N O
Molekylvægt (g/mol) 95.1
Synonym Pyridin-2-ol, Levetiracetam Imp. C (EP), 2(1H)-Pyridone (6CI,8CI), 2-Pyridol (3CI), 1,2-Dihydro-2-oxopyridine, 1H-2-Pyridone, 1H-Pyridin-2-one, 2-Hydroxypyridine, 2-Oxopyridine, 2-Pyridinol, 2-Pyridinone, 2-Pyridone, NSC 172522, Pyridin-2-one, α-Hydroxypyridine, α-Pyridone
IUPAC navn pyridin-2-ol
SMIL Oc1ccccn1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Pyridin-2-ol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
Formel vægt 95.0371
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.