Få mere at vide
2-Hydroxypyridine, TRC
Artikelnummer. 30394234
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394234 10 g
30402154 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95317010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72762-00-6
Molekylær formel C5 H5 N O
Molekylvægt (g/mol) 95.1
Synonym Pyridin-2-ol, Levetiracetam Imp. C (EP), 2(1H)-Pyridone (6CI,8CI), 2-Pyridol (3CI), 1,2-Dihydro-2-oxopyridine, 1H-2-Pyridone, 1H-Pyridin-2-one, 2-Hydroxypyridine, 2-Oxopyridine, 2-Pyridinol, 2-Pyridinone, 2-Pyridone, NSC 172522, Pyridin-2-one, α-Hydroxypyridine, α-Pyridone
IUPAC navn pyridin-2-ol
SMIL Oc1ccccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridin-2-ol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
Formel vægt 95.0371