Få mere at vide
2-Hydroxypyridine-N-oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxypyridine-N-oxide |
| CAS | 13161-30-3 |
| Molekylær formel | C5H5NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Daclatasvir Impurity-T |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7H |
| SMIL | Oc1ccccn1=O |
| IUPAC navn | 1-oxopyridin-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.1 |
| Formel vægt | 111.032 |