Få mere at vide
2-Hydroxypyridin N-oxid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480548
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480548 5 g 5g
15490548 25 g 25g
15400558 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54207.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13161-30-3 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13161-30-3
Molekylær formel C5H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 111.1
MDL nummer MFCD00006195
InChI nøgle SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 69975
IUPAC navn 1-hydroxypyridin-2-on
SMIL C1=CC(=O)N(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxypyridine N-oxide
Smeltepunkt 147°C to 152°C
Tæthed 1.111
Flammepunkt 100°C (212°F)
Mængde 5 g
Beilstein 1422545
Formel vægt 111.1
Procent renhed ≥98%