Få mere at vide
2-Hydroxypyridin-N-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15229776 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15229776 500 g 500g
15209776 25 g 25g
15219776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15229776 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 243795000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13161-30-3 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13161-30-3
Molekylær formel C5H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 111.1
InChI nøgle SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 69975
IUPAC navn 1-hydroxypyridin-2-on
SMIL C1=CC(=O)N(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxypyridine-N-oxide
Smeltepunkt 147.0°C to 152.0°C
Flammepunkt 100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 500 g
Formel vægt 111.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxypyridine-N-oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.