Få mere at vide
2-Hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431878
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431878 25 g 25g
11441878 100 g 100g
11451878 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11431878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14522.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 142-08-5 | C5H5NO | 95.10 g/mol
2-Hydroxypyridin er en bifunktionel katalysator til en lang række acyleringsreaktioner, katalysator til generering afβ -oxopropylcarbonater fra cykliske carbonater og alkoholer og i aminolysen af et polyglutamat. Det bruges i peptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydroxypyridin er en bifunktionel katalysator til en lang række acyleringsreaktioner, katalysator til generering afβ -oxopropylcarbonater fra cykliske carbonater og alkoholer og i aminolysen af et polyglutamat. Det bruges i peptidsyntese.
Opløselighed Opløseligt i vand
450 g/L ved 20 C °og ethanol, let opløseligt i benzen og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-08-5
Molekylær formel C5H5NO
Molekylvægt (g/mol) 95.10
MDL nummer MFCD00006268
InChI nøgle UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
PubChem CID 8871
ChEBI CHEBI:16540
SMIL O=C1NC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxypyridine
Smeltepunkt 102°C to 111°C
Tæthed 1.39
Kogepunkt 280°C to 281°C
Flammepunkt 210°C (410°F)
Lugt Recognizable
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 105786
Opløselighedsinformation Soluble in water 450g/L @ 20°C and ethanol,slightly soluble in benzene and ether.
IUPAC navn 1H-pyridin-2-on
Formel vægt 95.1
Procent renhed 98%