Få mere at vide
2-hydroxypyridin-5-boronsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10516534
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10516534 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10516534 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00026DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1054483-78-1
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H16BNO3
MDL nummer MFCD06795671
Mængde 1 g
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, amtb145, pyridin-2-ol-5-boronic acid pinacol ester
InChI nøgle WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(O)C=C1
IUPAC navn 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyridin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 221.06
PubChem CID 17750253
Formel vægt 221.06
Procent renhed 97%