Få mere at vide
2-Hydroxypyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxypyrazine |
| CAS | 6270-63-9 |
| Molekylær formel | C4 H4 N2 O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Pyrazinol (6CI,7CI,8CI), 1H-Pyrazin-2-one, 2-Oxo-1H-pyrazine, NSC 36081, Pyrazin-2(1H)-one, Pyrazin-2-ol, 2(1H)-Pyrazinone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,6,7) |
| SMIL | O=C1NC=CN=C1 |
| IUPAC navn | 1H-pyrazin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.087 |
| Formel vægt | 96.0324 |