missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxypropyl Hexadecanoate, TRC

Artikelnummer. 30404132
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404132 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH357280100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Propylene Glycol Monopalmitate
CAS 3539-33-1
Molekylær formel C19 H38 O3
Mængde 100 mg
Synonym 2-Hydroxypropyl Hexadecanoate, Hexadecanoic Acid 2-Hydroxypropyl Ester, Palmitic acid, 2-hydroxypropyl ester (7CI,8CI), 1-Palmitoyl-1,2-propanediol, 1-Propylene glycol monopalmitate, 2-Hydroxypropyl hexadecanoate, Ceraphyl 28
InChI formel InChI=1S/C19H38O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19(21)22-17-18(2)20/h18,20H,3-17H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C)O
IUPAC navn 2-hydroxypropyl hexadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 314.503
Formel vægt 314.282
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.