Få mere at vide
(2-Hydroxypropyl)-gamma-cyclodextrin (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Hydroxypropyl)-gamma-cyclodextrin |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C63H110O45/c1-19(67)9-88-14-27-51-35(75)43(83)59(96-27)102-49-25(7-65)93-56(40(80)32(49)72)101-48-24(6-64)94-57(41(81)33(48)73)105-52-28(15-89-10-20(2)68)98-61(45(85)37(52)77)107-54-30(17-91-12-22(4)70)100-63(47(87)39(54)79)108-55-31(18-92-13-23(5)71)99-62(46(86)38(55)78)106-53-29(16-90-11-21(3)69)97-60(44(84)36(53)76)103-50-26(8-66)95-58(104-51)42(82)34(50)74/h19-87H,6-18H2,1-5H3/t19?,20?,21?,22?,23?,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-/m1/s1 |
| Formel vægt | 1586.6319 |