Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001115
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30001115 1 g
1 options
Artikelnummer. 30001115 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0708/1G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Solubilization agent
The most widely used modified cyclodextrin, the lipophilic cavity formed by 7 glucose units. Drug solubility in water is greatly enhanced by complexing with HBC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
CAS 128446-35-5
Mængde 1 g
Molekylær formel C44H75O36
Formel vægt 1400
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 1180.05