Få mere at vide
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin, MW ca 1250-1480
Artikelnummer. 15447795
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447795 100 g 100g
15414047 5 g 5g
15437795 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447795 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31133.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 128446-35-5 | C44H75O36 | 1180.05 g/mol
2-hydroxypropyl)-β -cyclodextrin bruges til at øge opløseligheden af hydrofobe forbindelser ved at danne kompleks med dem. Dette favoriserer dets brug i farmaceutiske produkter, i fremstillingen af lægemidler. Beta-cyclodextrin og dets methylderivat bruges til at fjerne kolesterol fra dyrkede celler. Mange almindelige chirale stationære faser, der anvendes i højtydende væskekromatografisøjler, består af beta-cyclodextrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2
-Hydroxypropyl)-β -cyclodextrin bruges til at øge opløseligheden af hydrofobe forbindelser ved at danne kompleks med dem. Dette favoriserer dets brug i farmaceutiske produkter, i fremstillingen af lægemidler. Beta-cyclodextrin og dets methylderivat bruges til at fjerne kolesterol fra dyrkede celler. Mange almindelige chirale stationære faser, der anvendes i højtydende væskekromatografisøjler, består af beta-cyclodextrin.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128446-35-5
Molekylær formel C44H75O36
Molekylvægt (g/mol) 1180.05
MDL nummer MFCD00069372
Specifications
Kemisk navn eller materiale (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
Smeltepunkt 305°C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt ≈1250 to 1480 d