Få mere at vide
2-Hydroxypropyl Acrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propenoic acid-2-hydroxypropyl ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-6(8)9-4-5(2)7/h3,5,7H,1,4H2,2H3 |
| Formel vægt | 130.063 |