Få mere at vide
2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate, Mikromol™
Beskrivelse
2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| CAS | 95093-58-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C16 H24 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O3/c1-11(2)9-14-5-7-15(8-6-14)13(4)16(18)19-10-12(3)17/h5-8,11-13,17H,9-10H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCC(C)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxypropyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate |
| Vis mere |