Få mere at vide
2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17941006
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17941006 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17941006 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.15
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
CAS 95093-58-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H24 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
InChI formel InChI=1S/C16H24O3/c1-11(2)9-14-5-7-15(8-6-14)13(4)16(18)19-10-12(3)17/h5-8,11-13,17H,9-10H2,1-4H3
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCC(C)O
IUPAC navn 2-hydroxypropyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 264.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 264.1725 g/mol