Få mere at vide
2'-Hydroxypropiofenon, TRC
Artikelnummer. 30398998
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30398998 1 g
1 options
Artikelnummer. 30398998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9963631G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Hydroxypropiophenone
CAS 610-99-1
Molekylær formel C9H10O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
SMIL CCC(=O)C1=CC=CC=C1O
IUPAC navn 1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0681