Få mere at vide
2-Hydroxyphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30405908
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405908 250 mg
30389267 100 mg
30401922 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH952913250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89466-08-0
Molekylær formel C6H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 137.93
IUPAC navn (2-hydroxyphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)c1ccccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyphenylboronic acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8-10H
Formel vægt 138.0488