Få mere at vide
2-Hydroxyphenylboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11945861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11945861 5 g 5g
11935861 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387500050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 89466-08-0 | C6H7BO3 | 137,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89466-08-0
Molekylær formel C6H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 137.93
MDL nummer MFCD01074581
InChI nøgle YDMRDHQUQIVWBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-hydroxybenzeneboronic acid, o-hydroxyphenylboronic acid, 2-boronophenol, 2-hydroxyphenyl boranediol, 2-hydroxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-hydroxyphenyl, pubchem9522, 2-hydroxyphenylboronic, acmc-209r1d
PubChem CID 2773454
IUPAC navn (2-hydroxyphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyphenylboronic acid
Smeltepunkt 173,0 °C til 174,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Lineær formel HOC6H4B(OH)2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 137.93
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.