Få mere at vide
2-Hydroxyphenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30389230
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30389230 10 g
1 options
Artikelnummer. 30389230 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94906510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyphenylacetic Acid
CAS 614-75-5
Molekylær formel C8 H8 O3
Mængde 10 g
Synonym Benzeneacetic acid, 2-hydroxy-, Acetic acid, (o-hydroxyphenyl)- (8CI), 2-Hydroxybenzeneacetic acid, (2-Hydroxyphenyl)acetic acid, (o-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(2-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(2'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-HPAA, NSC 62000, 2-Hydroxyphenylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)Cc1ccccc1O
IUPAC navn 2-(2-hydroxyphenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0473