Få mere at vide
2-hydroxyphenyleddikesyre, 98%
Beskrivelse
2-Hydroxyphenyleddikesyre er et mellemprodukt i syntesen af atenolol og 3,4-dihydroxyphenyleddikesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og 3,4-dihydroxyphenyleddikesyre.
Opløselighed Opløselig i methanol
og vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyphenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 145 °C til 147 °C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 908000 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Methanol and Water. |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | 98% |