Få mere at vide
2-hydroxyphenon, TRC
Artikelnummer. 30402000
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30402000 5 g
1 options
Artikelnummer. 30402000 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8293205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyphenone
CAS 117-99-7
Molekylær formel C13H10O2
Mængde 5 g
Synonym 2-Hydroxybenzophenone, (2-Hydroxyphenyl)phenylmethanone, 2-Benzoylphenol2-Hydroxybenzophenone, 2'-Hydroxybenzophenone, NSC 623, Phenyl 2-Hydroxyphenyl Ketone, UVA 635LP, o-Benzoylphenol, o-Hydroxybenzophenoneo-Hydroxyphenyl Phenyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
SMIL C(C1=CC=CC=C1O)(C1=CC=CC=C1)=O
IUPAC navn (2-hydroxyphenyl)-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.0681