Få mere at vide
2-Hydroxyphenethylalkohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163064 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10163064 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10163064 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 182490050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 7768-28-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyphenethyl alcohol
CAS 7768-28-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.1590g/mL
Kogepunkt 168 °C til 169 °C (2,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H10O2
Lineær formel HOC6H4CH2CH2OH
Brydningsindeks 1,5560 til 1,5600 (20 °C, 589 nm)
MDL nummer MFCD00002890
Mængde 5 g
Beilstein 06,906
Specifik vægtfylde 1.159
Synonym 2-hydroxyphenethyl alcohol, 2-2-hydroxyethyl phenol, 2-hydroxyphenylethanol, o-2-hydroxyethyl phenol, benzeneethanol, 2-hydroxy, 2-2-hydroxyphenyl ethanol, o-hydroxyphenethyl alcohol, 2-o-hydroxyphenyl ethanol, 2-hydroxy-benzeneethanol, beta-o-hydroxyphenyl ethanol
InChI nøgle ABFCOJLLBHXNOU-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCC1=CC=CC=C1O
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 138.17
PubChem CID 82200
ChEBI CHEBI:64803
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyphenethyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.