Få mere at vide
2-Hydroxypentamethylene Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxypentamethylene Sulfide |
| CAS | 14711-63-8 |
| Molekylær formel | C5 H10 O S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS/c6-5-3-1-2-4-7-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | OC1CCCCS1 |
| IUPAC navn | thian-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.2 |
| Formel vægt | 118.0452 |