Få mere at vide
2-Hydroxypentamethylene Sulfide, TRC
Artikelnummer. 30393246
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30393246 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30393246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9489005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxypentamethylene Sulfide
CAS 14711-63-8
Molekylær formel C5 H10 O S
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10OS/c6-5-3-1-2-4-7-5/h5-6H,1-4H2
SMIL OC1CCCCS1
IUPAC navn thian-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 118.2
Formel vægt 118.0452