Få mere at vide
2-Hydroxyoctansyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyoctanoic acid |
| Smeltepunkt | 66 °C til 71 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1760638 |
| Formel vægt | 160.22 |
| Procent renhed | ≥98% |