Få mere at vide
2-Hydroxynicotinic acid, 98%
Artikelnummer. 10524731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10524731 100 g Glass bottle 100g
10052061 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 247221000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 609-71-2 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-71-2
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00010100
InChI nøgle UEYQJQVBUVAELZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxynicotinic acid, 2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxynicotinicacid, unii-tmq68q9ba3, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, 1,2-dihydro-2-oxonicotinic acid, tmq68q9ba3, 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 69114
IUPAC navn 2-oxo-1H-pyridine-3-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=CC=CNC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxynicotinic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 259.0°C to 261.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 100 g
Beilstein 22, 214
Merck Index 10, 2822
Formel vægt 139.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxynicotinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.