Få mere at vide
2-Hydroxymethylfuran, Mikromol™
Artikelnummer. 18093420
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18093420 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093420 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0877.310100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxymethylfuran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Furfuryl Alcohol
CAS 98-00-0
Analyt- eller komponentnavne Furfuryl Alcohol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H6 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Hydroxymethylfuran, 2-Furylmethanol, 2-Furfurylalcohol
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
SMIL OCc1occc1
IUPAC navn furan-2-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 98.1
Mængde 100 mg
Formel vægt 98.0368 g/mol