Få mere at vide
2-Hydroxymethylene Ethisterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxymethylene Ethisterone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22(25)10-8-18-16-6-5-15-11-19(24)14(13-23)12-20(15,2)17(16)7-9-21(18,22)3/h1,11,13,16-18,23,25H,5-10,12H2,2-3H3/b14-13+/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1 |
| Formel vægt | 340.2038 |
| Procent renhed | >95% |