Få mere at vide
2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran, 94%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran |
| Smeltepunkt | <-70 °C |
| Tæthed | 1.027 |
| Kogepunkt | 186 °C til 189 °C |
| Flammepunkt | 93 °C (199 °F) |
| Brydningsindeks | 1.458 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 102998 |
| Formel vægt | 116.16 |
| Procent renhed | 94% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydropyran-2-methanol