missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Hydroxymethyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Hydroxymethyl)pyridine |
| CAS | 586-98-1 |
| Molekylær formel | C6H7NO |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-Pyridinylcarbinol, 2-Pyridinylmethanol, 2-Pyridylcarbinol, 2-Pyridylmethanol, Piconol, Pyridine-2-carbinol, α-Picolyl alcohol, 2-Pyridinemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-4,8H,5H2 |
| SMIL | OCc1ccccn1 |
| IUPAC navn | pyridin-2-ylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vægt | 109.0528 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?