Få mere at vide
2-(Hydroxymethyl)pyridin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30407555
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30407555 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30407555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH948000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Hydroxymethyl)pyridine N-Oxide
CAS 10242-36-1
Molekylær formel C6H7NO2
Mængde 250 mg
Synonym 2-(Hydroxymethyl)pyridine 1-Oxide, 2-Pyridinemethanol 1-Oxide, 2-Pyridylcarbinol N-Oxide, 2-Pyridylmethanol N-Oxide, 2-Picolyl Alcohol 1-Oxide
InChI formel InChI=1S/C6H7NO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8H,5H2
SMIL OCc1cccc[n+]1[O-]
IUPAC navn (1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 125.13
Formel vægt 125.0477