missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydroxymethyl Olanzapine-d3 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxymethyl Olanzapine-d3 |
| CAS | 1190006-36-0 |
| Molekylær formel | C17H17D3N4OS |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[4-(Methyl-d3)-1-piperazinyl]-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-methanol, LY 290411 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4OS/c1-20-6-8-21(9-7-20)16-13-10-12(11-22)23-17(13)19-15-5-3-2-4-14(15)18-16/h2-5,10,19,22H,6-9,11H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | OCC1=CC2=C(S1)NC3=CC=CC=C3N=C2N4CCN(C([2H])([2H])[2H])CC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.45 |
| Formel vægt | 331.1546 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?