Få mere at vide
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Hydroxymethyl)benzonitrile |
| CAS | 89942-45-0 |
| Molekylær formel | C8 H7 N O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Gimeracil Impurity 14 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,6H2 |
| SMIL | OCc1ccccc1C#N |
| IUPAC navn | 2-(hydroxymethyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.147 |
| Formel vægt | 133.053 |