missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Hydroxymethyl)benzonitrile, TRC

Artikelnummer. 30408447
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408447 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408447 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9471101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
CAS 89942-45-0
Molekylær formel C8 H7 N O
Mængde 1 g
Synonym Gimeracil Impurity 14
InChI formel InChI=1S/C8H7NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,6H2
SMIL OCc1ccccc1C#N
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 133.147
Formel vægt 133.053
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.